Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cylindrical Al-23 Crucibles
65.35 - 554.00
Specificatie
Materiaal | Al-23 |
---|---|
Aantal | 1 Piece |
Product Type | Cylindrical Al-23 Crucibles |
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten | Diameter (metrisch) binnen | Hoogte (metrisch) | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Diameter (metrisch) buiten | Diameter (metrisch) binnen | Hoogte (metrisch) | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||
15473515
|
Thermo Scientific Chemicals
032957.KF |
85mm | 73mm | 150mm | 600 mL |
554.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15453515
|
Thermo Scientific Chemicals
032955.KF |
50mm | 44mm | 75mm | 110 mL |
252.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15433515
|
Thermo Scientific Chemicals
032953.KF |
35mm | 30mm | 50mm | 40 mL |
110.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15443515
|
Thermo Scientific Chemicals
032954.KF |
40mm | 36mm | 60mm | 60 mL |
149.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15423515
|
Thermo Scientific Chemicals
032952.KF |
30mm | 26mm | 40mm | 20 mL |
81.00
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
15413515
|
Thermo Scientific Chemicals
032951.KF |
20mm | 16mm | 30mm | 6 mL |
65.35
Each |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Al-23 | |
1 Piece | |
Cylindrical Al-23 Crucibles |