Learn More
Chlorhydrate de cyclopropaneméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7046171
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7252-53-1 | C4H9ClN | 106.57 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7252-53-1
Formule moléculaire C4H9ClN
Poids moléculaire (g/mol) 106.57
Numéro MDL MFCD00012544
Clé InChI MQCZBGGAZQXTLH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanemethylamine hydrochloride, cyclopropylmethanamine hydrochloride, cyclopropylmethyl ammonium chloride, cyclopropylmethylamine hydrochloride, aminomethylcyclopropane hydrochloride, 1-cyclopropylmethanamine hydrochloride, aminomethyl cyclopropane hydrochloride, cyclopropylmethanaminium chloride, cyclopropylmethylamin hydrochloride, cyclopropylmethanamine-hydrochloride
CID PubChem 81671
Nom IUPAC cyclopropylmethanamine;hydrochloride
SMILES [Cl].NCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanemethylamine hydrochloride
Point de fusion 202°C to 205°C
Quantité 1 g
Beilstein 3906936
Sensibilité Hygroscopic
Poids de la formule 107.58
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis