Läs mer
Cycloheptanemethylamine, 98+%
Produktkod. p-7046508
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 4448-77-5 | C8H17N | 127.231 g/mol
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
Solubility
Not miscible or difficult to mix with water.
Notes
Air Sensitive, Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from oxidizing agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4448-77-5
Molecular Formula C8H17N
Molecular Weight (g/mol) 127.231
MDL Number MFCD00021674
InChI Key CAOQEOHEZKVYOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptanemethylamine, cycloheptylmethylamine, cycloheptanemethanamine, acmc-20agqt, cycloheptylmethyl amine, cycloheptane methylamine, aminomethyl cycloheptane, n-cycloheptylmethyl-amine, aminomethylcycloheptane
PubChem CID 78194
IUPAC Name cycloheptylmethanamine
SMILES C1CCCC(CC1)CN
Specifikationer
Density 0.884
Boiling Point 98°C to 101°C (35 mmHg)
Flash Point 70°C (158°F)
Refractive Index 1.474
Quantity 1 g
UN Number UN2735
Beilstein 2958734
Sensitivity Air Sensitive
Solubility Information Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight 127.23
Percent Purity ≥98%
Chemical Name or Material Cycloheptanemethylamine
Visa mer Visa mindre
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.