Learn More
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ Cryptococcus neoformans ATCC™ 14116™
Codice prodotto. 12968928
Click to view available options
Quantità:
5 Loops/Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ are ready-to-use QC organisms recommended for use in performance testing of media, stains, reagents and identification kits, and for the evaluation of bacteriological procedures.
The loop may be dissolved in liquid medium, Culti-Loops Aerobic Set Rehydration Fluid, Part No. R4631000 or streaked directly onto an appropriate media.
Ordering Information:
Culti-Loops are individually sealed in a foil pouch and packaged five loops per package.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
ATCC® 14116TM*
Descrizione Cryptococcus neoformans
Formato Culti-Loops
Product Type Culti-Loops Quality Control Organism
Target Organism Class Fungi
Test Type Qualitative QC
Quantità 5 Loops/Pack
Strain Designations WDCM00012
*The ATCC Licensed Derivative Emblem, the ATCC Licensed Derivative word mark, and the ATCC catalog marks are trademarks of ATCC™ and are used under license.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato