Learn More
CTHRC1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Proteintech 16534-1-AP-150UL
 View more versions of this product
Artikelnummer. 16846194
  • 4796.50 NOK / 150µL
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The Collagen triple helix repeat-containing protein (CTHRC1) is a glycosylated, secreted protein that is transiently expressed in the arterial wall in response to injury where it is thought to contribute to vascular remodeling by inhibiting collagen expression and deposition and promoting cell migration. CTHRC1 is highly expressed multiple human cancers, including pancreatic cancer where it plays a significant role in the progression and metastasis of the disease by regulating migration and adhesion of tumors cells. CTHRC1 overexpression can also be used as an independent prognostic marker in gastric cancer. Mutations at this locus have been associated with Barrett esophagus and esophageal adenocarcinoma.
Spezifikation
Spezifikation
CTHRC1
Polyclonal
Unconjugated
CTHRC1
CTHRC1, Protein NMTC1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
115908, 282836, 68588
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.21 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8CG08, Q96CG8, Q9D1D6
Cthrc1
CTHRC1 Fusion Protein Ag9812
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt