Learn More
CSNK2A2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 10606-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16877093
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Casein kinase II (CK2) is a constitutively active, ubiquitously expressed serine/threonine protein kinase that is thought to have a regulatory function in cell proliferation, cell differentiation and apoptosis. CK2 functions as a tetrameric complex consisting of two regulatory beta-subunits and two catalytic units (alpha and alpha′) in a homomeric or heteromeric conformation. Whilst the alpha- and alpha′-subunits are catalytically identical, proteins that regulate CK2, such as cdc2 and Hsp90, preferentially bind to the alpha and not the alpha′-subunit. CK2 can phosphorylate a number of key intracellular signaling proteins implicated in tumor suppression (p53 and PTEN) and tumorigenesis (myc, jun, NF-kappaB). CK2 is also thought to influence Wnt signaling via beta-catenin phosphorylation and the PI 3-K signaling pathway via the phosphorylation of Akt.
Spécification
Spécification
CSNK2A2
Polyclonal
Unconjugated
CSNK2A2
Casein kinase II subunit alpha, CK II alpha, CK2A2, CSNK2A1, CSNK2A2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
1459
-20°C
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P19784
CSNK2A2
CSNK2A2 Fusion Protein Ag0877
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis