Learn More
Cole-Parmer™ CPC™ Quick-Disconnect Valved Coupling Insert
Quick-disconnect fitting with simple push-to-connect interface for your rigid tubing
25.20 - 26.20
Specificatie
Type Quick-Disconnect Valved Coupling Insert
Kleur White
Temperatuur (Engels) max. 180°F
Temperatuur (metrisch) max. 82°C
Type poort Quick-Disconnect x Push-to-Connect
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Totale lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Totale lengte (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15447103
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
31304-30
4.6 cm
25.20
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11745358
Bekijk documenten
Cole-Parmer™
31304-32
4.98 cm
26.20
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Plug insert into body to connect fitting.
  • Fitting halves lock in place immediately.
  • To disconnect fitting halves, simply press the thumb latch on the coupling body.
  • spring-operated valve in each fitting half seals the flow path.
  • Straight-through fittings without shutoff valves are also available.
  • All fitting bodies have 316 stainless steel springs and latches.
Specificatie
Specificatie
Quick-Disconnect Valved Coupling Insert
180°F
Quick-Disconnect x Push-to-Connect
Acetal
White
82°C
Autoclave or Ethylene Oxide (ETO)
120 psi
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie