Learn More
Corning™ Accessoire pour bains à sec numériques LSE™, blocs simples
Grand choix de configurations pour une utilisation avec bain à sec numérique LSE
Marque: Corning™ 480129
120.29 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Les configurations à bloc simple et double sont utilisées dans les éléments chauffants pour bain sec numériques Corning LSE.
Spécification
50 ml | |
Acier inoxydable | |
Bloc |
Bain à sec LSE | |
5 | |
50 ml |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu