Learn More
Corning™ Bouchons à vis filetés en résine phénolique noire
Résistance aux effets de la température et de la vapeur pendant l’autoclavage
35.72€ - 184.90€
Spécification
Couleur | Noir |
---|---|
Matériau | Phénolique |
Matériau de revêtement | Caoutchouc |
Type de produit | Screw Cap |
Code produit | Marque | Finition de col | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Finition de col | Nb par paquet | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17293594
![]() |
Corning™
9999-281 |
28-410 | 12/boîte |
35.72€
12 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17223604
![]() |
Corning™
9999-40 |
40-400 | 72/boîte |
184.90€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17263594
![]() |
Corning™
9999-182 |
18-415 | 32/boîte |
89.61€
192 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
10632044
![]() |
Corning™
9999-152 |
15-415 | 288/boîte |
82.35€
288 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
17213604
![]() |
Corning™
9999-381M |
38-430 | 12/boîte |
182.48€
72 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
Ces bouchons sont fabriqués en résines spécialement formulées pour résister aux effets de la température et de la vapeur dans l’autoclavage. Les bouchons ont un revêtement en caoutchouc blanc collé.
Spécification
Noir | |
Phénolique | |
Caoutchouc | |
Screw Cap |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.