Learn More
JULABO™ CORIO™ Heating Circulator with Open Bath
BIOPHARMA
Quiet open heating bath circulator featuring high quality pump connections and stainless steel bath tanks.
1870.00 - 3275.00
Specificatie
Omgevingstemperatuur 5 to 40°C
Beschrijving Heating Circulator
Debiet 15 L/min.
Temperatuurbereik 20°C to 150°C
Weergave LED
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15460572
BIOPHARMA
Bekijk documenten
JULABO™
9012413
9 to 13 L
1870.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15490572
BIOPHARMA
Bekijk documenten
JULABO™
9012419
14 to 19 L
1950.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15400582
BIOPHARMA
Bekijk documenten
JULABO™
9012427
17 to 27 L
2120.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
15420582
BIOPHARMA
Bekijk documenten
JULABO™
9012433
26 to 39 L
3275.00
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Models for internal and external applications
  • Bright, white, easy to read display
  • Very quiet
  • Easy pump change-over between internal and external circulation
  • USB connection
  • High-quality bath tanks made of stainless steel
  • Integrated drain screw
Specificatie
Specificatie
5 to 40°C
15 L/min.
LED
2 barbed fittings suitable for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 male)
0.35 bar
Heating Circulator
20°C to 150°C
2 kW
Stainless Steel
±0.03°C
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie