Learn More
Contec™ Amplitude™ Epsilon™ Reinraumwischtücher
Statten Sie Reinigungskräfte mit den Mitteln zur Sauberhaltung von Reinräumen aus. Die Amplitude™ Epsilon™ Reinraumwischtücher sind eine langlebige Lösung für Anwendungen der ISO-Klasse 6.
385.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Quiltec™ I Wischtücher |
---|---|
Material | Polyester-Zellulose |
Zertifizierung/Konformität | ISO Klasse 6 |
Farbe | Blau |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reinraum |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16635514
![]() ![]() |
Contec™
AMEP0001 |
9 x 9 in. (22,86 x 22,86 cm) |
385.00 €
3600 Stück |
Verfügbar ab: 25-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Polyester/cellulose hydroentangled nonwoven wipes are strong and durable and provide improved cleanliness
- Heavyweight, with high sorbency
- Dye-fast blue color for differentiation between areas of use
- Excellent all-purpose cleanroom wipes
- Lot-numbered for traceability
- Made of hydroentangled premium polyester/cellulose for improved cleanliness
- Excellent for wiping and absorbing spills and in general purpose cleaning in biotech, pharmaceutical, semiconductor, electronics, medical device, and printed circuit board industries
- Double packed to preserve product integrity
Recommendation: Test colorfastness with each process before use.
Bestellinformation
Basisgewicht, 75g/m2.
Spezifikation
Quiltec™ I Wischtücher | |
ISO Klasse 6 | |
Reinraum |
Polyester-Zellulose | |
Blau |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.