Learn More
Conductivity Standard Solution, 1.3μS/cm, Reagecon™
Codice prodotto. 11506723 Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti
Click to view available options
Quantità:
6 x 500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Reagecon's Conductivity Standard at 25°C, is tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref. 264T) and NIST traceable.
  • Certified by Reagecon's ISO 17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T)
  • NIST traceable
  • This conductivity standard is aqueous based, thereby eliminating any errors attributable to matrix mismatch. Each bottle is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis and has a table of conductivity variation with temperature printed on the product label. The low temperature coefficient of variation, reduces measurement errors and enables non- temperature controlled use and is suitable for field work
  • High accuracy ± 1% at 25°C, enables the standards to be used as calibrators and/or controls, in accordance with the most exacting industrial requirements
  • The product is aqueous based, non-hazardous and accurate to a specification of ± 1%. The product because it is aqueous based, has a low temperature co-efficient of variation.
Specifica
Descrizione Conductivity Standard Solution
Imballaggio Bottles
Certificato di analisi Yes
Conducibilità 1.3μS/cm ± 1%
Forma fisica Liquid
Da utilizzare con (apparecchiatura) Conductivity Meter
Solvent or Matrix Water
Quantità 6 x 500 mL
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato