Learn More
Consort™ Multi-parameter Analyzer Kits
Includes all the components needed for electrochemical measurement. Consort™ Multi-parameter Analyzer Kits include a high-quality, portable meter as well as the necessary electrodes; buffers, solutions and standards; and adapters and accessories required for field and laboratory use.
1135.00CHF - 1145.76CHF
Specifica
Calibrazione GLP
Tipo di display LCD
Frequenza 50/60Hz
Intervallo (salinità) 0 to 70
Intervallo (TDS) 0 to 100.0 g/L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo Prezzo Quantità e disponibilità  
11965458
Vedere i documenti
Consort™
C5020T
pH/Conductivity/DO kit Articolo fuori commercio e non più disponibile. Visualizzare il prodotto per possibili alternative o chiedere assistenza alla nostra divisione di supporto tecnoco telefonando al n. 056 618 41 11.
N/A
12157810
Vedere i documenti
Consort™
C6010K
Conductivity Kit
1135.00CHF
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
C5020T: pH/EC/DO Meter Kit
The C5020 is a complete and accurate portable meter that can measure all common electrochemical parameters such as pH, ORP, conductivity, and dissolved oxygen, plus salinity and TDS. It is an all-round instrument with a large conductivity range and measurement storing capabilities. The large graphical display makes it easy to read the measurement, and the stability indicator/algorithm ensures steady, accurate readings.
  • C5020 Multi-Parameter Analyzer
  • Electrodes: pH/ATC electrode SP10T, Conductivity/ATC electrode SK10T, Dissolved oxygen electrode SZ10T
  • 2 x 50mL pH buffers (pH 4 and 7)
  • 50mL Electrolyte solution (3M KCl)
  • 50mL conductivity standard (0.01M KCl)
  • Mains adaptor (100–240 VAC, EU/US)
C6010K: EC Meter Kit
The C6010 is a single channel multi-parameter analyzer suitable as a bench-top or portable device. A corrosion-resistant gold-plated BNC connector ensures a long life and accepts different electrodes. An easy-to-use menu and built-in help system enables users to configure and utilize the instrument successfully. Besides the pre-programmed pH buffers and EC standards, other tables can be added, including the complete temperature table.
  • C6010 Multi-Parameter Analyzer
  • Glass conductivity/ATC electrode SK20T
  • 50mL conductivity standard (0.01M KCl)
  • Carrying case
  • Mains adaptor (100–240 VAC, EU/US)
Specifica
Specifica
GLP
50/60Hz
0 to 100.0 g/L
100/240VAC
LCD
0 to 70
0.1°C
600 g
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato