Learn More
Kern Sohn Durchlichtmikroskop OBL
The flexible laboratory assistant with infinity optical system and fixed, pre-centred Koehler illumination.
Marke:  Kern Sohn OBL 137
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17399521
  • 1224.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • The OBL series stands out through its infinity optical unit and is therefore ideally suited for all demanding transmitted illumination applications. The robust and ergonomic stand base guarantees safe and comfortable working
  • Strong and continuously dimmable 3 W-LED illumination
  • The fixed, pre-centred and focusable 1.25 Abbe condenser with aperture diaphragm and field diaphragm gives you a simplified Koehler illumination, without having to move the centre.
  • The large mechanical stage and its specimen holder holds up to two samples at the same time and is quick and easy to focus using a coaxial coarse and fine focusing knob on both sides.
  • A large selection of eyepieces, objectives and colour filters as well as a darkfield condenser, a simple polarising unit, different phase contrast kits through to HBO and LED fluorescence units are available to you as accessories
  • A protective dust cover, eye cups, as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
  • Scope of application: haematology, urology, gynaecology, dermatology, pathology, microbiology and parasitology, immunology, oncology, entomology, Veterinary, water analysis, breweries
  • Applications/Samples: Translucent, thin, low-contrast, challenging samples (e.g. living mammal cells, bacteria, tissue)
Spezifikation
Spezifikation
Trinokular
LED
4X, 10X, 40X, 100X
230 V
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt