Learn More
Kern Sohn Compound Microscope OBE
Elegant, dynamic and impressive - the new all-round compound microscope for schools, training and laboratories.
Brand:  Kern Sohn OBE 134
Encompass_Preferred
 View more versions of this product
Product Code. 17379521
  • 9201.75 NOK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 04-08-2025
Description
  • The KERN OBE stands out through its exclusive, dynamic device, which is second to none in terms of sturdy construction and ergonomics. The clever storage compartment on the back will enables quick practical storage for your power cable. Thanks to the USB connection technology, it is also possible to supply power using an external power bank
  • The impressive, infinitely dimmable 3 W LED guarantees bright illumination of your sample. 
  • A further highlight is the Butterfly tube which is integrated as standard and which enables you to achieve the ideal viewing angle. The height-adjustable and thereby focusable 1.25 Abbe condenser with aperture diaphragm is a further quality feature of the OBE range and guarantees the very best concentration of light
  • Height adjustment of the fully-equipped mechanical stage is carried out using a coarse and fine focusing knob on both sides. The ergonomically designed coaxial drive enables you to work with the samples and move them rapidly
  • A large selection of different eyepieces and objectives are available to you as accessories
  • A protective dust cover, eye cups, as well as multi-lingual user instructions are included in the scope of delivery.
  • Scope of application: Training, haematology, sediment investigation, doctor’s practise
  • Applications/Samples: Translucent, thin, high-contrast, less complex samples (e.g. plant tissue, coloured cells/ parasites)
Specifications
Specifications
Trinocular
LED
4X, 10X, 40X, 100X
230 V
Certificates
Promotions
Promotions
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt