Learn More
Nabertherm Compact Tube Furnace RT Series
Used when laboratory experiments must be performed horizontally, vertically, or at specific angles. The ability to configure the angle of tilt and working height make these tube furnaces suitable for integration into existing process systems.
42171.90 SEK - 55182.00 SEK
Specifications
Temperature Control B410
Length (Metric) 250 mm
Diameter (Metric) Inside 50 mm
Weight (Metric) 25 kg
View More Specs
Products 2
Produktkod Brand Temperature (Metric) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Temperature (Metric) Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15581112
Visa dokument
Nabertherm
RT511BAN
1100°C This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
15501122
Visa dokument
Nabertherm
RT521BAN
1300°C This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ej tillämpligt Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Beskrivning
Beskrivning
  • Maximum Temperature: 1100°C or 1300°C
  • Compact design
  • Only fiber materials are used which are not classified as carcinogenic according to TRGS 905, class 1 or 2
  • Vertical or horizontal operation freely adjustable
  • Working height freely adjustable
  • Working tube made of C 530 ceramic
  • Type S thermocouple
  • Operation also possible separate from stand if safety guidelines are observed
  • Control system integrated in furnace base
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Specifikationer
Specifikationer
B410
250 mm
50 mm
25 kg
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.