Learn More
Perchlorate de cobalt(II) héxahydraté, qualité réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11361758
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13478-33-6 | Cl2CoO8 | 257.825 g/mol
Cobalt(II) perchlorate hexahydrate is used as chemical organic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13478-33-6
Formule moléculaire Cl2CoO8
Poids moléculaire (g/mol) 257.825
Numéro MDL MFCD00150207
Clé InChI BSUSEPIPTZNHMN-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cobaltous perchlorate, cobalt diperchlorate, cobalt ii perchlorate, cobalt diperchlorate hexahydrate, cobalt perchlorate hexahydrate, cobaltous perchlorate, hexahydrate, cobalt ii perchlorate, hexahydrate, perchloric acid, cobalt ii salt, hexahydrate, diperchloratocobalt
CID PubChem 26064
Nom IUPAC cobalt(2+) ; diperchlorate
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Co+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cobalt(II) perchlorate hexahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Numéro UN UN1481
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 366.74 (257.83 Anhydrous)
Qualité Réactif
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis