Learn More
Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate, Reagent grade, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Cobalt(Ii) Chloride Hexahydrate |
Point de fusion | 86°C |
Couleur | Red |
Quantité | 25 g |
Formule linéaire | CoCl2 · 6H2O |
Numéro UN | UN3077 |
Poids de la formule | 237.93g/mol |
Qualité | Réactif |
Conditionnement | Flacon poly |
Aspect | Crystals |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu