Learn More
Cobalt(II) carbonate, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11325547
Click to view available options
Quantity:
50 g
250 g
CAS: 513-79-1 | CCoO3 | 118.94 g/mol
Cobalt(II) carbonate is a precursor to cobalt carbonyl, cobalt salts and blue pottery glazes such as delftware. It is used as an essential element in dietary supplements and is also used in the manufacture of paints and pigments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 513-79-1
Molecular Formula CCoO3
Molecular Weight (g/mol) 118.94
MDL Number MFCD00010940
InChI Key ZOTKGJBKKKVBJZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym cobalt carbonate, cobalt ii carbonate, cobaltous carbonate, sphaerocobaltite, cobalt spar, cobalt 2+ carbonate, cobalt monocarbonate, cobalt carbonate 1:1, cobalt carbonate coco3, unii-7h73a68fuv
PubChem CID 10565
IUPAC Name cobalt(2+);carbonate
SMILES [Co++].[O-]C([O-])=O
Specifications
Melting Point (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 250 g
Assay Percent Range 99.5% (metals basis)
Solubility Information Insoluble in water,alcohol and methyl acetate.
Formula Weight 118.94
Density 4.13 g/mL
Chemical Name or Material Cobalt(II) carbonate
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt