Learn More
Masterflex™ Provetta C-Flex trasparente
Use this tubing for pharmaceutical, biotech and general-purpose lab uses requiring high performance. Saint Gobain Performance Plastics™ Clear C-Flex Tubing features excellent chemical resistance, low gas permeability and a smooth surface.
Marca: Masterflex™ 06422-04
Descrizione
Use this tubing for pharmaceutical, biotech and general-purpose lab uses requiring high performance. Saint Gobain Performance Plastics™ Clear C-Flex Tubing features excellent chemical resistance, low gas permeability and a smooth surface.
- Transparent tubing
- Economical alternative to platinum silicone
- Exceptional tensile and tear strength, good biocompatibility
- Product is manufactured in accordance with Part 820 Quality System Requirements (GMP)
- Meets USP Class VI
- Sterilize by autoclave, ethylene oxide or gamma irradiation
Specifica
Il prodotto è fabbricato in conformità con le normative sulla qualità CFR Titolo 21, Parte 820 Requisiti sistema di qualità (GMP) | |
3.2 mm | |
4.8 mm | |
0.8 mm | |
° | |
Sterili | |
17 psi |
Autoclavable | |
C-Flex | |
7.62 m | |
Industria farmaceutica, biotecnologie e uso generico in laboratorio per applicazioni che richiedono prestazioni elevate | |
1 Pack | |
Semitrasparente | |
da –45 a 135 °C |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.