Learn More
BCR™ Cleanroom Face Masks
Berkshire masks provide filtration efficiency while allowing long wearing comfort for operators, and are designed to protect your cleanroom or controlled environment from human contamination
6395.00 NOK - 7595.00 NOK
Specifications
Product Type Cleanroom Face Mask
Color Light Blue
Material Polypropylene
Sterility Non-sterile
Certifications/Compliance ASTM F2299, ASTM F2101
View More Specs
Products 4
Product Code Brand Dimensions (L x W) Size Packaging Type Fastening Type Price Quantity & Availability  
Codice del prodotto Marca Dimensions (L x W) Size Packaging Type Fastening Type Prezzo Quantità e disponibilità  
17871690
Vedere i documenti
BCR™
BM180ELK25I
180 x 90 mm Medium Individually Bagged Earloops
6720.00 NOK
Pack of 1050
Estimated Shipment: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
17881690
Vedere i documenti
BCR™
BM180ELK50B
180 x 90 mm Medium Bulk Packaged Earloops
6395.00 NOK
Pack of 1500
Estimated Shipment: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
17891690
Vedere i documenti
BCR™
BM210ELK50B
210 x 90 mm Large Bulk Packaged Earloops
7115.00 NOK
Pack of 1500
Estimated Shipment: 22-08-2025
Aggiungi al carrello
17801700
Vedere i documenti
BCR™
BM210HBPU50B
210 x 90 mm Large Bulk Packaged Headband
7595.00 NOK
Pack of 1800
Estimated Shipment: 01-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Extra wide body of mask reduces exposed skin and provides better coverage for larger faces
  • Filter Medium: Meltblown polypropylene provides superior particle and bacterial filtration efficiency
  • Ultrasonic bonding reduces contamination and outgassing
Specifica
Specifica
Cleanroom Face Mask
Polypropylene
ASTM F2299, ASTM F2101
Industrial Manufacturing, Medical Device, Microelectronics, Pharmacy, Food Processing
Light Blue
Non-sterile
Class 10-100,000 (ISO 4-8)
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato