Learn More
Chlorure de chrome(III), anhydre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7048978
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 10025-73-7
Chromium chloride and chromium sulfate have been used as dietary supplements. Chromium(III) chloride and chromium(III) sulfate can be used in the manufacture of food for particular nutritional uses and in food supplements. It is found in miscellaneous applications, such as catalysts, hardeners, mordents, crosslinking and binding agents. It is used to make very pure chromium and other chromium compounds, as a mordant in dyeing cotton, and in chromizing metals. It is too used for trivalent electroplating .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-73-7
Numéro MDL MFCD00010948
Synonyme chromium iii chloride, chromium 3+ trichloride, anhydrous chromium iii chloride, basic chromic chloride, chromium chloride, basic, chromium trichl, chromium iii ; chloride, acmc-1ai6u, ksc492k0f
Spécification
Point d’ébullition 1300°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Chromium(III) chloride
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Violet
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Numéro UN UN3260
Merck Index 14,2222
Informations sur la solubilité Partially soluble in water.
Poids de la formule 158.35
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.87 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis