Learn More
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTS Trennsäule
Trennen Verbindungen mit Schwerkraftflussphasentrennung. Chromabond™ PTS Trennsäulen sind in einer Vielzahl von Kapazitäten für Lösungsmittel erhältlich, die schwerer als Wasser sind.
Marke: Macherey-Nagel™ 730718
248.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Automatisches Abscheiden eines Zweiphasengemischs ohne Scheidetrichter
- Zweiphasengemische werden vollständig der Säule zugeführt, wobei die Phasengrenze ohne weiteren Aufwand bestimmt wird.
- Nach Durchlauf der unteren Phase stoppt die Spezialmembran den Zulauf automatisch.
- Die obere Phase verbleibt in der Säule, wodurch beide Phasen für weitere Analysen zur Verfügung stehen.
- Betreiben der Säulen mit Unter- oder Überdruck nicht zulässig
- PTS für Lösungsmittel leichter als Wasser, z. B. für Trichlormethan, Dichlormethan Maximale Größe 150 ml
Spezifikation
30 ml | |
Für Lösungsmittel schwerer als Wasser, für Trichlormethan, Dichlormethan | |
Phasentrennsäule |
SPE (Festphasenextraktion) | |
Chromabond PTS |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur