Learn More
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA Graduated Erlenmeyer Flask
Chemware™ PFA Graduated Erlenmeyer Flask is chemically inert for ultra-pure applications.
127.00 - 291.00
Productcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11724628
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069075 |
100 mL | N/A | ||||||
11724738
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069076 |
200 mL | N/A | ||||||
11734738
|
Saint Gobain Life Sciences
D1069077 |
300 mL | N/A | ||||||
Beschrijving
- Graduated
- Transparent for easy viewing
- Non-stick PFA surface-easy to clean
- Can be used in a microwave
Specificatie
PFA |