Learn More
Lovibond™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
Merk:  Lovibond™ 147210
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10264832
  • 70.55 / Each
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Aqualytic™ Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit includes all materials and operating instructions needed for mobile and static water analysis of a single parameter and comes in a sturdy and handy plastic case.
  • Compact and lightweight
  • Provides the basis for a comprehensive and easy-to-use analysis system
  • Comparator Discs contain a continuous color scale for exact color matching between standard and sample
Specificatie
Specificatie
Ammonia
Comparator apparatus, color comparison discs, cells, stirring rod, reagents, instructions
0 to 1mg/L
For Both Mobile and Static Water Analysis
1 Each
Checkit™ Comparator Single Parameter Test Kit
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • COMPARATOR LOVIBOND 147210 AMMONIA 0 TO 1MG/L
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H361d-Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P405-Achter slot bewaren.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: salicylic acid, sodium nitropruside dihydrate, lithium hydroxide monohydrate, sodium dichloroisocyan
SDS
Documentatie
Documentatie