Learn More
Nabertherm Chamber Furnace N Series
Universal chamber furnaces with radiation heating specifically designed to withstand heavy-duty use in the heat treatment shop. Particularly useful for processes such as tool making or for hardening jobs.
2866.20 - 9700.20
Produits 5
Code produit Marque Inhoud (metrisch) Temperatuurregeling Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Inhoud (metrisch) Temperatuurregeling Prix Quantité et disponibilité  
15579582
Afficher les documents
Nabertherm
N01H0NBNA
9 L B400 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15988370
Afficher les documents
Nabertherm
N04H0NCNE
30 L C440 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15998370
Afficher les documents
Nabertherm
N06H0NCNE
61 L C440 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15908380
Afficher les documents
Nabertherm
N07H0NBNE
87 L C440 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
15918380
Afficher les documents
Nabertherm
N07H0NCNE
87 L B400 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
  • Compact, robust design
  • Three-sides heating: from both side walls and bottom
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Bottom heating protected by heat conducting SiC tiles
  • Stainless steel upper door jamb protects furnace structure when furnace is opened hot
  • Base frame included in the delivery, (N 7/H designed as table-top model)
  • Exhaust opening in the side of the furnace, or on rear wall of chamber furnace in the N 31/H models and higher
  • Temperature uniformity up to +/- 10 °C according to DIN 17052-1
  • Low energy consumption due to multi-layer insulation
  • Gas spring dampers provide for easy door opening and closing
  • Heat resistant zinc paint for protection of door and door frame (for model N81 and larger)
  • Defined application within the constraints of the operating instructions
  • NTLog Basic for Nabertherm controller: recording of process data with USB-flash drive
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis