Learn More
Cesium tungsten oxide, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13587-19-4 | Cs2O4W
1300.00 NOK - 5635.00 NOK
Chemical Identifiers
CAS 13587-19-4
Molecular Formula Cs2O4W
MDL Number MFCD00049438
Synonym Cesium tungstate
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
11353598
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039206.06
5 g
1300.00 NOK
5g
11363598
SDS View Documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039206.14
25 g
5635.00 NOK
25g
Description
Description
Cesium tungsten oxide is used for making transparent insulation coating that has the best infrared transparent barrier feature.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Chemical Identifiers
13587-19-4
Cs2O4W
MFCD00049438
Cesium tungstate
Specifications
13587-19-4
Powder
Cs2O4W
Cesium tungstate
513.66
Hygroscopic
White
99.9% (Metals basis)
MFCD00049438
It is soluble in water.
Odorless
Cesium tungsten oxide
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 237-019-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado