Learn More
Cesium sulfate, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
61.51 EUR - 233.16 EUR
Chemical Identifiers
CAS 10294-54-9
Molecular Formula Cs2O4S
Molecular Weight (g/mol) 361.87
MDL Number MFCD00010959
InChI Key FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
PubChem CID 25137
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
View More Specs
Products 2
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantity Prix Quantité et disponibilité  
11396717
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
010027.14
25 g
61.51 EUR
25g
11306727
FDS missing translation for 'viewDocuments'
Thermo Scientific Alfa Aesar
010027.22
100 g
233.16 EUR
100g
Description
Description
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions, which finds application in isopycnic centrifugation especially for DNA purification and recovery. It acts as a catalyst for sulfur dioxide oxidation with vanadium or vanadium pentoxide. Further, it acts as a metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10294-54-9
361.87
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
25137
Cs2O4S
MFCD00010959
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
1010°C
White
99.9% (Metal basis)
MFCD00010959
Very soluble in water. Slightly soluble in alcohol,acetone,pyridine.
[Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
361.87
361.87
White powder
Cesium sulfate
10294-54-9
Powder
Cs2O4S
cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
dicaesium(1+) sulfate
25137
Hygroscopic
4.24 g/cm3 at 20°C
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P281-P301+P312-P308+P313-P330-P501c
H302-H361f-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 233-662-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
FDS
Documents
Documents
Certificats
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis