Learn More
Cerium(III) carbonate hydrate, REacton™, 99.9% (REO)
Product Code. p-4824657
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
Unit Size:
100g
500g
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Raw material of various high purity cerium complexes and high grad polishing powder. Cerium Carbonate is used to decolorize glass by keeping iron in its ferrous state.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 54451-25-1
Molecular Formula C3Ce2O9
Molecular Weight (g/mol) 460.26
MDL Number MFCD00149635
InChI Key GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonym cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
PubChem CID 16212049
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Especificaciones
Melting Point 848°C
Color White
Physical Form Crystals
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.9%
Solubility Information Insoluble in water. Soluble indilute mineral acids.
IUPAC Name dicerium(3+) tricarbonate
Formula Weight 460.27 (Anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Cerium(III) carbonate hydrate
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado