Learn More
Calcium phosphate tribasic, 34-40% Ca, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11354257
Click to view available options
Quantity:
500 g
2 kg
10 kg
CAS: 12167-74-7 | Ca3O8P2 | 310.17 g/mol
Utilized in powdered spices as an anticaking agent and baby powder. It is the starting material for the production of phosphoric acid and fertilizers. Employed in tissue replacement for repairing bony defects and act as drug carrier for drug delivery to the bone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12167-74-7
Molecular Formula Ca3O8P2
Molecular Weight (g/mol) 310.17
MDL Number MFCD00010904
InChI Key QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Synonym durapatite, hydroxylapatite, hydroxyapatite, alveograf, periograf, ossopan, calcium hydroxyapatite, radiesse, monite, apatite, hydroxy
PubChem CID 14781
IUPAC Name tricalcium diphosphate
SMILES [Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Specifications
Color White
Physical Form Powder
Quantity 10 kg
Assay Percent Range 34-40% Ca
Solubility Information Partially soluble in water.
Formula Weight 1004.67
Appearance White powder
Chemical Name or Material Calcium phosphate tribasic, tribasic
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt