Learn More
Calcium fluoride, Vacuum Deposition Grade, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11307828
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to produce a wide range of materials, manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-75-5
Molecular Formula CaF2
Molecular Weight (g/mol) 78.08
MDL Number MFCD00010907
InChI Key WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
PubChem CID 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Specifications
Boiling Point ∼2500°C
Melting Point 1403°C
Physical Form Melted Pieces
Quantity 250 g
Merck Index 14,1667
Solubility Information Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
IUPAC Name calcium difluoride
Formula Weight 78.08
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Refractive Index 1.434
Density 3.18 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Calcium fluoride
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt