Learn More
Calcium D-Gluconat-Gel, 2.5 % w/w wässr. Lsg., Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11415300
Click to view available options
Menge:
30 g
60 g
Packungsgröße:
60 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 299-28-5 | C12H22CaO14 | 430.372 g/mol
Calcium D-gluconate gel is used to treat hydrofluoric acid burns. It is used as a cardioprotective agent in hyperkalemia, antidote for black widow spider envenomation and an antidote for magnesium sulfate toxicity. It is also involved in the treatment of hypocalcemia. Further, it is used as skin conditioning as well as provides the source of calcium ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 299-28-5
Summenformel C12H22CaO14
Molekulargewicht (g/mol) 430.372
MDL-Nummer MFCD00064209
InChI-Schlüssel NEEHYRZPVYRGPP-IYEMJOQQSA-L
Synonym calcium gluconate, calcium d-gluconate, calciofon, calglucon, glucobiogen, ebucin, calcicol, calcipur, calglucol, dragocal
PubChem CID 9290
IUPAC-Name Calcium;-(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMILES C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Ca+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Calcium D-gluconate gel
Menge 30 g
Löslichkeitsinformationen Slowly soluble in water. Insoluble in alcohol,acetic acid and organic solvents.
Formelmasse 430.37
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,5% w/w wässrige Lösung
Physikalische Form Gel
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt