Learn More
Calcium Chloride Dihydrate, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Product Code. 15652220 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
25 g
500 g
2.5 kg
6 x 500 g
12 kg
4 x 2.5 kg
ACS Reagent,≥99%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10035-04-8
Molecular Formula CaCl2 · 2H2O
MDL Number MFCD00149613
Specifications
Quantity 12 kg
UN Number NONH for all modes of transport
Formula Weight 147.01g/mol
Percent Purity ≥99%
Grade ACS Reagent
Vapor Pressure 0.01mmHg (20°C)
Chemical Name or Material Calcium Chloride Dihydrate
compliance-icons
Product Identifier
  • Calcium chloride dihydrate
Signal Word
  • Warning
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Causes serious eye irritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado