Learn More
Cadmium sulfide, 99.999% (metals basis)
Codice prodotto. p-7050449
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
250g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 1306-23-6 | CdS | 144.47 g/mol
The main application of cadmium sulfide is as a pigment. Cadmium sulfide is also used in the production of solar cells. Used as light dependent resistors/photo resistors for light sensors. Used in MOCVD, sputtering and electrochemical deposition. In screen printing, it is used as a slurry containing dispersed cadmium sulfide. It is also used in dandruff shampoos.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1306-23-6
Formula molecolare CdS
Molecular Weight (g/mol) 144.47
Numero MDL MFCD00010922
InChI Key FRLJSGOEGLARCA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo cadmium sulfide, cadmium sulphide, capsebon, orange cadmium, cadmopur yellow, jaune brilliant, aurora yellow, cadmium orange, cadmium yellow, ferro yellow
PubChem CID 14783
ChEBI CHEBI:50833
IUPAC Name cadmium(2+) sulfanediide
SMILES [S--].[Cd++]
Specifica
Materiale o nome chimico Cadmium sulfide
Punto di fusione 980°C (sublimation)
Colore Orange
Forma fisica Powder/Granules
Quantità 50 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,1628
Informazioni di solubilità Soluble in acid,very slightly soluble in ammonium hydroxide.
Peso formulazione 144.46
Percent Purity 99.999%
Odore Odorless
Densità 4.82 g/mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato