Learn More
Ekastu Safety™ C-Flex™ Schlauch
Hergestellt für das sofortige Spülen der Augen nach versehentlichen Spritzern von Säuren, Basen und anderen gefährlichen Chemikalien. Die EKASTU Safety™ Augenspülflasche MINI mit Trichter kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden und kann in Brust- und Manteltaschen getragen werden.
13.00 € - 21.00 €
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 200 mL |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | EN 1515154-4 DIN |
Material | Polyethylen |
Produkttyp | Augenwaschflasche |
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Enthält | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10683043
|
Ekastu Safety™
177259 |
Kochsalzlösung |
21.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10102282
|
Ekastu Safety™
377251 |
Kochsalzlösung nicht im Lieferumfang enthalten |
13.00 €
1 Stück |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
- Augenspülflasche mit Trichter
- DIN EN 15154-4
- Lieferung leer oder gefüllt
- Zum sofortigen Spülen der Augen nach Reizung durch Säuren, Basen und andere aggressive Chemikalien
- PE-Flasche mit aufschraubbarem Augentrichter und Kippventil
- Kann sowohl in aufrechter als auch in horizontaler Position verwendet werden
- Auslaufsicher
- Einfache Aufbewahrung in EPS-Augenspülstation (separat erhältlich)
Spezifikation
200 mL | |
EN 1515154-4 DIN | |
Polyethylen | |
Augenwaschflasche |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.