Learn More
Buffer Solution pH 7, Scharlab
Product Code. 11329903
Click to view available options
Quantity:
250 mL
1 L
Used to fit the pH of the reaction media, for calibrating pH meters and in analytical chemistry.
Standard buffer solutions are prepared using gravimetric and volumetric procedures. The batch value is determined by measurement with a combination glass electrode against five-point calibration according to DIN 19268. This pH buffer solution is traceable to Standard Reference Material from NIST.
Spezifikation
Melting Point -5°C
Boiling Point 109°C
Density 1.01g/cm3
pH 7.00
Physical Form Solution
Quantity 250 mL
Formulation Per liter: 3.54g Potassium dihydrogen phosphate, 14.7g Disodium hydrogen phosphate. Contains preservative.
Traceability to NIST Traceable to NIST
Solubility Information Miscible in water (20°C)
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt