Learn More
Macherey-Nagel™ Lysis Buffer RL1
Lysis Buffer RL1 to be used with NucleoSpin RNA Plant kits.
Marca: Macherey-Nagel™ 740385.125
90.00 CHF valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Specifica
125 mL |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Informazioni supplementari
- Buffer RL1 (125 mL)
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
- H302-Nocivo se ingerito.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: guanidium thiocyanide
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto