Learn More
BUCHI Flacon de Woulff pour Rotavapor™ R-210/215
Flacon Woulff, P+G, avec support. Pour piéger les particules et les gouttelettes pour l’égalisation de la pression.
Marque: BUCHI 047170
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Pour une utilisation avec les pompes à vide V700/710
- Fourni avec anneau de retenue pour V-700
- Peut être connecté en face de la pompe comme réservoir à vide afin de protéger la pompe des liquides accidentellement aspirés dans la ligne de vide
- Recommandé pour les systèmes autonomes
- Capacité de 125 ml, GL40
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
Flacon de Woulff | |
Pompes à vide V-700/710 | |
125 mL |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu