Learn More
BTX™ Tweezertrode™ Electrode Kit
Tweezertrode™ Electrode Kit features reusable, tweezer-style, in vivo electrodes suitable for drug or gene delivery in animals.
Merk:  BTX™ 450166
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 15497280
  • 1615.00 / 1 stuk
Beschrijving
Beschrijving
  • Bestaan uit een standaard pincet van 11.5 cm die is aangepast met schijfelektroden van roestvrij staal of platina op het uiteinde
  • Geschikt voor BTX Gemini X2- en ECM-2001-elektroporatiesystemen
  • Ruimte tussen de elektrodeschijven kan worden aangepast van 1 mm tot meer dan 2 cm
  • Kan eenvoudig worden gereinigd
Kits worden geleverd met BTX524-coaxkabel voor aansluiting op elektroporatiegeneratoren
Specificatie
Specificatie
Gen-insertie
Stainless Steel
Electrode Kit
Stainless Tweezertrode Kit, 10 mm
10 mm
Kabel
0.47 in.
12 mm
1 Ea.
<0.04 in. to >0.79 in.
11.5 cm
Banana Cables
ECM 830-, EMC 2001-, ECM 630-generator
BTX Electroporation
0/1000 V
0.39 inch
Circular
0.39 in.
10 mm
10 μsec. to 99 msec. in PBS
20 to 80%
<1 mm to >2 cm
Non-sterile
Square Wave
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Promotions
Promotions
Intended for Research use only. Not for use in diagnostic or clinical procedures.