Learn More
Bromocycloheptane, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11426326
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2404-35-5
Molecular Formula C7H13Br
Molecular Weight (g/mol) 177.09
MDL Number MFCD00004149
InChI Key LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Synonym cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
IUPAC Name bromocycloheptane
SMILES BrC1CCCCCC1
Specifications
Density 1.3
Boiling Point 71°C to 72°C (10 mmHg)
Flash Point 68°C (154°F)
Refractive Index 1.5052
Quantity 100 g
Beilstein 1098389
Formula Weight 177.09
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Bromocycloheptane
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis