Learn More
VACUUBRAND™ VHCpro System Accessory - 8-channel Pipet Tip Adapter
VACUUBRAND™ 8-channel pipette tip adapter for VHCpro hand controller
Marca: VACUUBRAND™ 20635679
398.05 CHF valido fino al 2025-08-22
Usa il codice promo "24148" per avere il tuo prezzo promozionale.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Includes tip ejector
Specifica
8 Channel Aspirator | |
Black/White | |
Polypropylene | |
VHCPro |
Autoclavable | |
8 | |
Aspiration from multi-well plates | |
8-channel manifold only |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto