Learn More
BrandTech™ Pipeteurs monocanal BRAND™ Transferpette™ : Cône à tige pour pipette conique
Cône à tige pour pipette pour pipettes monocanal Transferpette, 10 uL et 20 uL à l’aide de pointes ultra micros.
Marque:  BrandTech™ 010-1194
338.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12181560
  • 339.69€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 15-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Ne convient pas aux modèles Transferpette S.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Pipette numérique monocanal 2 à 20 μl ultra micro et 0,5 à 10 μl Transferpette™
2 à 20 μl, 0,5 à 10 μl
Couvercle en acier inox
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis