Learn More
Brady™ ToughStripe™ Overlaminate Floor Tape
Rugged polyester tape for use on floors
110.00 - 240.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit | ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 |
---|---|
Beschrijving | ToughStripe Overlaminating Tape |
Type kleefmiddel | Rubber, Permanent |
Kleur | Clear |
Afwerking | Gloss |
Productcode | Merk | Lengte (Engels) | Breedte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Lengte (Engels) | Breedte (Engels) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11750996
|
Brady™
142134 |
50 ft. | 1 in. |
110.00
1 rol |
|
||||
11760996
|
Brady™
142135 |
50 ft. | 2 in. |
166.00
1 rol |
|
||||
11770996
|
Brady™
142136 |
100 ft. | 1.12 in. |
131.00
1 stuk |
|
||||
11790996
|
Brady™
142138 |
100 ft. | 3 in. |
222.00
1 stuk |
|
||||
11701006
|
Brady™
142139 |
100 ft. | 4 in. |
240.00
1 stuk |
|
||||
11780996
|
Brady™
142137 |
100 ft. | 2.25 in. |
203.00
1 stuk |
|
||||
Beschrijving
- Highly durable
- Easy to apply
- Easy to remove
- Clear with a gloss finish
- Available in multiple widths and lengths
Specificatie
ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22 | |
Rubber, Permanent | |
Gloss | |
Used as a clear protective over laminate for Brady ToughStripe™ label | |
2 Years | |
0°F to 130°F | |
0.004 in. |
ToughStripe Overlaminating Tape | |
Clear | |
Polyester | |
115 Gardner Units | |
1 Roll | |
-18°C to +54°C | |
0.099 mm |