Learn More
Brady™ BBP™ Hi-Performance Polyester Tape
BBP™ Hi-Performance Polyester Tape (B-569) has low halide content and is designed for marking stainless steel pipes particularly in harsh environments.
Brand:  Brady™ 117942
 View more versions of this product
Product Code. 11796395
  • 3840.00 NOK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 26-08-2025
Add to basket
Descrizione
Descrizione
  • Durable, ultra-smooth polyester labels with permanent pressure sensitive acrylic adhesive
  • Outdoor grade polyester tape can be thermal transfer printed
  • Withstands mild chemicals, oil and water
  • Enables printers with XY cutters to cut custom shapes or multiple labels out of a single continuous roll
Specifica
Specifica
High Performance Polyester Tape for BBP3x Printers
Clear
Tape
Non-sterile
BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, and BBP37 printers
1
1 Roll
-40 to 212°F
45 lb./in.
0.076 mm
30.48 m
57 mm
Acrylic, Permanent, Pressure-sensitive
Gloss
Polyester
Designed for use on Stainless Steel pipes in harsh environments such as the pulp and Paper industry
80 Gardner Units
3 to 5 Years
Brady Workstation, LabelMark, MarkWare
-40°C to +100°C
0.003 in.
100 ft.
2.25 in.
B30C-2250-569-CL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato