Learn More
Corning LabGlass Standard Chromatography Column, Fritted
This Standard Chromatography Column is ideal for adsorption, gel, permeation, and ion exchange techniques.
Merk:  Corning 34695-42
Productcode. 15213886
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Constructed of durable borosilicate glass.
  • LabGlass Standard Chromatography Glass Columns are made of borosilicate glass and are available with or without TS joints and fritted disks.
  • The TS joints on top of columns permit the connection of a funnel or other reservoir.
  • Fritted disks (40 to 60 μm porosity) support packing materials.
Specificatie
Specificatie
Adsorption, Gel, Permeation, and Ion Exchange Techniques
9.8 in.
Plain Chromatography Column
250 mm
PTFE Plug to Control Flow Rate
24/40
10.5 mm
40 to 60 μm
Borosilicate Glass
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie