Learn More
Wheaton™ Borosilicate Glass Mortar
163.00 - 212.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Autoclavable |
---|---|
Materiaal | Borosilicate Glass |
Producttype | Mortar |
Voor gebruik met (apparatuur) | For Tissue Grinder |
Productcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Inhoud (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12411471
|
Wheaton™
358010 |
15 mL |
212.00
2 stuks |
|
|||||
10446341
|
Wheaton™
358008 |
10 mL |
181.00
2 stuks |
|
|||||
10534323
|
Wheaton™
358004 |
2 mL |
163.00
2 stuks |
|
|||||
10749435
|
Wheaton™
358006 |
5 mL |
169.00
2 stuks |
|
|||||
Beschrijving
Specificatie
Autoclavable | |
Borosilicate Glass | |
Mortar | |
For Tissue Grinder |