Learn More
VACUUBRAND™ Flacon en verre borosilicaté avec joint rodé sphérique KS25/25
Marque:  VACUUBRAND™ 20638497
67.36 CHF valable jusqu'au 2025-08-24
Utilisez le code promo "24140" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10218571
  • 70.90CHF / 1 pièce
Analyse et tests de contrôle qualité
Utilisez le code promo 24140 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Il en reste null
Expédition estimée: 25-08-2025
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Ballon anti-implosion verre
• Aspiration/refoulement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
500 ml
Verre borosilicaté
1/boîte
Flacon
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis