Learn More
Invitrogen™ Bolt™ Empty Mini Gel Cassette Combs, 10-well
Wird mit Bolt™ leere Minigel-Kassetten (Fabrikat Nr. NW2010) für den Einsatz in der Gelelektrophorese verwendet. Bolt™ Minigel-Kassetten-Kämme ermöglichen das Gießen eigener spezieller Geltypen und dadurch die Nutzung der Vorteile des Minigel-Tanks zu nutzen.
Marke: Invitrogen™ NW3010
17.98 EUR gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Bolt Kämme für Gel Leerkassetten sind für die Verwendung mit den leeren Bolt Gelkassetten vorgesehen. Diese Kassetten bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihren eigenen, speziellen Gelarten zu gießen und dabei die Vorteile des Mini-Gel-Tanks und der XCell SureLock Mini-Zelle zu nutzen. Alle Kassetten sind auf drei Seiten versiegelt (daher kein Gelaustritt) und verfügen über das einzigartige keilförmige Well-Design. Die Kassetten und Kämme sind mit einer Standarddicke von 1 mm erhältlich. Die Kämme sind für 10 oder 12 Wells erhältlich.
Spezifikation
Mini-Gel-Tank und XCell SureLock Mini-Zelle | |
Bolt™ | |
20 combs |
Mini (8 cm x 8 cm) | |
Kamm für leere Mini-Gel-Kassette | |
Raumtemperatur |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.