Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Coated Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask
Vervaardigd van borosilicaatglas en voldoet aan DIN EN ISO 1042-normen. BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ gecoate volumetrische kolf van bruingeel borosilicaatglas, klasse A. De beschermende laag voorkomt glasfragmentatie bij valpartijen. Vergeleken met kolven van niet-gecoat glas is er bij deze kolven geen sprake van extra elektrostatische lading. Door de lichtblauwe coating is het mogelijk ze optisch van elkaar te onderscheiden.
73.50 - 129.00
Specificatie
Kalibratie Gekalibreerde TC-markering ('To Contain')
Certificeringen/conformiteit DIN EN ISO 1042
Materiaal van sluiting Polypropylene
Kleur Helder met lichtblauwe coating
Materiaal Borosilicaatglas
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Soort hals Tolerantie Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Soort hals Tolerantie Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10719375
Bekijk documenten
BRAND™
36553
1000 mL 24/29 Narrow ±0.4 mL
98.50
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10505125
Bekijk documenten
BRAND™
36552
500 ml 19/26 Narrow ±0.25 mL
129.00
Pack of 2
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10440285
Bekijk documenten
BRAND™
36548
50 ml 14/23 Wide ±0.1 mL
74.25
2 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10788805
Bekijk documenten
BRAND™
36549
100 ml 14/23 Narrow ±0.1 mL
73.50
Pack of 2
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10709375
Bekijk documenten
BRAND™
36550
200 mL 14/23 Narrow ±0.15 mL
91.75
2 stuks
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
10401055
Bekijk documenten
BRAND™
36551
250 mL 14/23 Narrow ±0.15 mL
102.00
Pack of 2
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protective skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments.
  • Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased.
  • The light blue coating facilitates optical distinction.
  • The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time < 30 min).
  • Frequent autoclaving at 121 °C reduces splintering protection.
  • Cleaning up to max. 95 °C.
Specificatie
Specificatie
Gekalibreerde TC-markering ('To Contain')
Polypropylene
Borosilicaatglas
DIN EN ISO 1042
Helder met lichtblauwe coating
Klasse A
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie