Learn More
Agilent BioTek Objectifs pour lecteurs d’imagerie multimodes
À utiliser avec les lecteurs d’imagerie multimodes.
2135.00 - 18050.00
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15371480
|
Agilent BioTek
1220545 |
Objectif 60X, NA : .7 |
18050.00
1 pièce |
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16562072
![]() |
Agilent BioTek
1220549 |
Objectif 2,5X (2,25x eff.), AN : 07 |
5105.00
1 pièce |
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15942497
![]() |
Agilent BioTek
1220539 |
Objectif 2,5X (2,75x eff.) ; O.N. : 0,12 |
10645.00
1 pièce |
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15351480
|
Agilent BioTek
1220517 |
Objectif 20X, NA : .45 |
5725.00
1 pièce |
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15458712
|
Agilent BioTek
1220544 |
Objectif 40X, NA : .6 |
10205.00
1 pièce |
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15361480
|
Agilent BioTek
1220519 |
Objectif 4X, NA : .13 |
2135.00
1 pièce |
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15448712
|
Agilent BioTek
1220518 |
Objectif 10X, NA : .30 |
3485.00
1 pièce |
|
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Choisissez parmi une gamme d’objectifs offrant une imagerie de 2,5 x à 60 x.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.